Klämhållare för pipetter, Clamp-ette®
Katalog # 613-3900
Leverantör: HEATHROW
Specifikationer
- För:3 pipetter
- Färg:Blå
- Beskrivning:Pipetthållare
- Seq:02
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
PP, färgad.
- Stable, sturdy construction
- For one to three pipettes of the most widely used brands
- Secures to tabletops, benches and shelves with a twist of the fingertips
- Autoclavable