ContactUsLinkComponent
Pipettcylinder
Pipettcylinder
  612-1820
 :  KARTELL
undefined
Pipettcylinder
  612-1820
 :  KARTELL
  • Beskrivning:
    Pipettcylinder
  • Förp.:
    1
PP, with PE lid.
  • Kan även användas utan lock för autoklavering av pipetter
  • Tättsittande lock skyddar pipetterna mot damm och under transport
  • Kan användas för blötläggning av kontaminerade pipetter
Diam×H: 82×426 mm (410 mm inv)