VWR®, Vakuum/tryckkolv
612-2705
- Beskrivning:Vakuum/tryckkolv utan slang
- Förp.:1
Svart gummi med PVC-kopplingar.
- För insamling av gasprover eller aspirering av gaser genom instrument
- Två tjockväggiga gummiventiler
Kapacitet: 85 ml
Färg: Svart
: Finns utan slang.