Pipettfyllare, pipetus®
Catalog # 612-1874
Supplier: HIRSCHMANN
Specifications
- Beskrivning:pipetus®
- Förp.:1
Specifications
About this item
Pipettkontroll för glas- och plastpipetter från 0,1 till 200 ml.
- Unik och miljövänlig med upp till 50 timmars fristående drift, kadmiumfria NiMH-batterier
- Färgdisplay visar batteriets laddningstillstånd, pipetteringsläge (Ex eller blow-out) och hastighet
- Säker tack vare säkerhetsbackventilen och mycket känsliga ventiler för exakt meniskjustering
- Tyst tack vare vibrationsfri pumpmotor
- Silikonadapter för läckagesäker placering av varje pipett
Pipettfyllare med 0,2 μm PTFE-membranfilter, intelligent laddningsteknik och skydd mot överladdning av batterierna säkerställt genom mikroprocessorstyrning. 'Hastighet'-tangenten gör att du kan välja den idealiska pipetteringshastigheten bland fem olika hastighetsalternativ, med färgindikator.
Ordering information: Supplied complete with charger and plate, two PTFE filters, one safety valve and one wall bracket.