Pipettfyllare, micro-classic
Catalog # 612-1912
Supplier: Brand
Specifications
- Beskrivning:Micro-classic with 1 spare suction tube
- Förp.:1
Specifications
About this item
Lämplig för kapillärer med ringradering och andra micropipetter till ex upp till 1 ml (exempelvis blodspädningspipetter) med en diameter i aspireringsänden på högst 5 mm.
- Ergonomisk och enkel hantering erbjuder komfort och bekvämlighet
- För IVF och medicinska laboratorier
- Minimimerar risken för kontaminering vid arbete med infektiöst material
- Adaptern för höger- och vänsterhänt användning och sugröret är autoklaverbara