Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for mops, PilloMop™
Accessories for mops, PilloMop™
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   MICRONOVA
Accessories for mops, PilloMop™
Leverantör:  MICRONOVA
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
Accessories for mops, PilloMop™
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 129-0168
  • MICRPM-648IR
  • 129-0534
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • L×B
    Tillgänglighet
    Price
  • 129-0168
    NovaPoly™ PilloMop™, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior
    NovaPoly™ PilloMop™, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior
    203×102 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 335,00 kr
    335,00 kr
    1 * 1 Items
       335,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0168
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
  • MICRPM-648IR
    NovaPoly™ PilloMop™, irradiated, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior
    NovaPoly™ PilloMop™, irradiated, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior
    203×102 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 4 825,00 kr
    4 825,00 kr
    1 * 12 Items
       4 825,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRPM-648IR
    Environmentally Preferable
  • 129-0534
    Adapter för snabbortkoppling
    Adapter för snabbortkoppling
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 550,00 kr
    1 550,00 kr
    1 * 1 Items
       1 550,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0534
    Environmentally Preferable