Orders LinkContactUsLinkComponent
Moppar, PolyGen™
Moppar, PolyGen™
   Sustainable Options Available
Supplier:   MICRONOVA
Moppar, PolyGen™
Supplier:  MICRONOVA
   Sustainable Options Available
Certificates
Moppar, PolyGen™
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Dubbelverkande slipande nät idealiskt för farmaceutiska och bioteknikprojekt. Huvuden används direkt med glasfiber/polypropylen-handtaget eller tillsammans med universalhandtaget via snabbadatpern.
  • Mopp kan göra rent till en torr finisk eller lägga på desinfektionsmedel som kräver extra torktid
  • Speciellt fiskbensmönstrad väv säkerställer att inga råa kanter för att garantera låg partikelgenerering
  • Återanvändbar, tvättbar och autoklaverbar
Ordering information: Mopphuvuden och -handtag måste beställas separat.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 129-0167
  • 129-0520
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Beskrivning
    Availability
    Price
  • Mopphuvud
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1 Items
       1 075,00 kr
    Specifications:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0167
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
  • Mopphuvud, sterilt
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 1 Items
       1 200,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0520
    Environmentally Preferable
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • 129-0170
    MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1 750,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Längd
    Material
    Availability
    Price
  • 129-0551
    Skaft, teleskopiskt, rostfritt stål
    965 - 1829 mm
    Rostfritt stål 304
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 3 975,00 kr