Orders LinkContactUsLinkComponent
Moppar, LoopMop™
Moppar, LoopMop™
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   MICRONOVA
Moppar, LoopMop™
Leverantör:  MICRONOVA
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
Moppar, LoopMop™
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Knuten polyestermopp för att applicera desinfektionsmedel på farmacevtiska, aseptiska processer och medicinska anordningar. Absorbent nog att rengöra en torr yta men lämnar tillräckligt med fuktighet för desinfektionsmedel som kräver en längre torkningstid. Mopphuvudena kan användas direkt med fiberglas-/polypropenhandtaget eller fäst vid universalhandtaget via den snabb-bortkopplingsbara adaptern.
  • Kan tvättas eller autoklaveras
  • Lågluddande
  • Inga vassa kanter
Beställningsinformation: Alla komponenter måste beställas separat.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 129-0241
  • MICRMZLM5-12IR
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • 129-0241
    LoopMop™
    LoopMop™
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 1 Items
       745,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0241
    Environmentally Preferable
  • MICRMZLM5-12IR
    LoopMop™, irradiated
    LoopMop™, irradiated
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 20 500,00 kr
    20 500,00 kr
    1 * 24 Items
       20 500,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMZLM5-12IR
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Skaft, teleskopiskt, rostfritt stål
    Skaft, teleskopiskt, rostfritt stål
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Rostfritt stål 304
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 975,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Skaft, standard, rostfritt stål
    Skaft, standard, rostfritt stål
    129-0062
    155 cm
    Glasfiber
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 825,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Skaft, standard, rostfritt stål, längd 1295 mm
    Skaft, standard, rostfritt stål, längd 1295 mm
    129-0176
    1295 cm
    Rostfritt stål 304
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 775,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    129-0170
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 750,00 kr