Orders LinkContactUsLinkComponent
Moppar, MicroMop™
Moppar, MicroMop™
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   MICRONOVA
Moppar, MicroMop™
Leverantör:  MICRONOVA
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
Moppar, MicroMop™
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
MicroMop™ är idealisk för snabb och effektiv rengöring av stora ytområden. Lämplig för kretskortstillverkning, elektronik-, läkemdels-, och bioteknologiapplikationer. Alla mopphuvuden sätts fast på universalhandtag i rostfritt stål med de orange snabbadaptrarna i polypropylen. För mindre kritiska applikationer, välj glasfiber/polypropylen-handtag med tillhörande adapter.
  • Nästan luddfri, snabbtorkande PVA är idealisk för högteknologiska applikationer. Kan tvättas
  • Polyester har en bra uppsugande förmåga, kan autoklaveras och användas med starka desinfektionsmedel
  • Lite™ är en tålig latex/rayon-blandning för kontrollerade miljöer och renrums supportområden; mopphuvud kan autoklaveras för medicinska och sterila applikationer
Beställningsinformation: Alla komponenter måste beställas separat.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 129-0506
  • 129-0234
  • MICRMHC-1
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
Specifikationer
Product Family Options
Tillbehör
Produktinformation
  • Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • 129-0506
    Mop head, NovaLite™
    Mop head, NovaLite™
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 200,00 kr
    2 200,00 kr
    1 * 1 Items
       2 200,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0506
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
  • 129-0234
    Mopphuvud, polyester
    Mopphuvud, polyester
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 940,00 kr
    940,00 kr
    1 * 1 Items
       940,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0234
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
Handles
Produktinformation
  • Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • MICRMHC-1
    MicroMop® handle, Fibreglass
    MicroMop® handle, Fibreglass
    1524 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 805,00 kr
    805,00 kr
    1 * 1 Items
       805,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMHC-1
    Environmentally Preferable
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    129-0170
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 750,00 kr