VWR®, Mopp, flat, för renrum
Svamp med 100% polyesterhölje. Idealisk för att applicera desinfektionsmedel vid läkemedelsproduktion eller för aseptiska processer. Flatmoppen är idealisk för rengöring av stora ytor som golv, väggar eller tak. Låg struktur, tjock vaddering och vinklat huvud för enkel användning.
- Autoklaverbar, tvättbar och återanvändbar
- Bra fuktbindande egenskaper, vilket ger optimal kontakt med desinfektionsmedlet
- Finns i steril och osteril version
- Även resistent mot starka desinfektionsmedel
Lämplig för renrum klass10, ISO 4, M2.
: Moppsystemet består av mopphuvud, en matchande adapter i rostfritt stål och moppskaft. Alla delar beställs separat.