Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide holders, SlideFolder™
Slide holders, SlideFolder™
Leverantör:   Simport Scientific
Slide holders, SlideFolder™
Leverantör:  Simport Scientific
Certificates
Slide holders, SlideFolder™
Slide holders, SlideFolder™
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
  • Numbered spaces and transparent leaves for easier identification
  • Five colours allowing colour coded classification of the slides
  • Slides are removed simply by pressing on one end
  • Can be stacked to save space
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Material
    Antal objektglas
    Tillgänglighet
    Price
  • 720-0479
    Slide holders
    Slide holders
    Blandade
    Plast
    20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 10 Items
       2 250,00 kr
  • 720-0480
    Slide holders
    Slide holders
    Blå
    Plast
    20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 10 Items
       2 250,00 kr
  • 720-0481
    SlideFolder™ för 20 objektglas, gröna
    SlideFolder™ för 20 objektglas, gröna
    Grön
    Plast
    20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 10 Items
       2 250,00 kr
  • 720-0482
    Slide holders
    Slide holders
    Grå
    Plast
    20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 10 Items
       2 250,00 kr
  • 720-0483
    Slide holders
    Slide holders
    Vit
    Plast
    20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 10 Items
       2 250,00 kr
  • 720-0484
    Slide holders
    Slide holders
    Gul
    Plast
    20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 10 Items
       2 250,00 kr
  • 630-1028
    Slide holders
    Slide holders
    Ogenomskinlig/vit
    Plast
    20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 450,00 kr
    2 450,00 kr
    1 * 10 Items
       2 450,00 kr