Objektglasdispenser
Objektglasdispenser, Grå, PS, 50
Katalog # 631-9110
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
This dispenser can accommodate up to 50 standard microscopy slides.
- För dispensering utan risk för fingeravtryck: Objektglasen matas ut genom att vrida på de räfflade rattarna
- Ett lock skyddar objektglasen från damm
- Lätt att ta ut objektglasen, varefter de kan hanteras i kanterna
Specifikationer
- Antal objektglas:50
- Färg:Grå
- Beskrivning:Objektglasdispenser
- Material:PS