Täckglas
Leverantör: MARIENFELD
Gå till:
Om denna produkt
Made of chemically resistant borosilicate D 263™ M glass, Hydrolytic Class I
- No bubbles or flaws
- Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
: Supplied 100 in hinged boxes or in boxes with separate lid.
16 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Made of chemically resistant borosilicate D 263™ M glass, Hydrolytic Class I
- No bubbles or flaws
- Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
: Supplied 100 in hinged boxes or in boxes with separate lid.
Certificates
Sök efter LOT-nummerProduct Family Options
Plastic boxes with separate lid
Produktinformation
- L×BNrMaterialTillgänglighetPrice
- 12×12 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 235,00 kr235,00 kr1 * 1.000 Items235,00 kr
- 15×15 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 240,00 kr240,00 kr1 * 1.000 Items240,00 kr
- 16×16 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 240,00 kr240,00 kr1 * 1.000 Items240,00 kr
- 18×18 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 210,00 kr210,00 kr1 * 1.000 Items210,00 kr
- 20×20 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 280,00 kr280,00 kr1 * 1.000 Items280,00 kr
- 22×22 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 290,00 kr290,00 kr1 * 1.000 Items290,00 kr
- 24×24 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 365,00 kr365,00 kr1 * 1.000 Items365,00 kr
Plastic boxes with hinged lid
Produktinformation
- L×BNrMaterialTillgänglighetPrice
- 21×26 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2.000 Items1 * 2.000 Items - 860,00 kr860,00 kr1 * 2.000 Items860,00 kr
- 22×40 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 555,00 kr555,00 kr1 * 1.000 Items555,00 kr
- 22×50 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 650,00 kr650,00 kr1 * 1.000 Items650,00 kr
- 22×60 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 725,00 kr725,00 kr1 * 1.000 Items725,00 kr
- 24×24 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2.000 Items1 * 2.000 Items - 740,00 kr740,00 kr1 * 2.000 Items740,00 kr
- 24×36 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 550,00 kr550,00 kr1 * 1.000 Items550,00 kr
- 24×46 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 650,00 kr650,00 kr1 * 1.000 Items650,00 kr
- 24×48 mm#1GlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 670,00 kr670,00 kr1 * 1.000 Items670,00 kr