Objektglas med kammare, Nunc™ Lab-Tek™ II
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
PS mediekammare på objektglas, PS-lock, steril.
- Borttagbar mediekammare för 1, 2, 4 och 8 brunnar, fäst på icke-fluorescerande, mikroskopobjektglas med rundade hörn med hjälp av biokompatibelt självhäftande material
- Inert hydrofob brunn tryckt på objektglaset
- Plats för märkning tryckt med Superfrost™
- Behandlad för att ge god cellvidhäftning och tillväxt av celler
För odling av celler på ett objektglas för standardmikroskop. Användbar för virus- och mykoplasmatestning, kromosomstudier, toxiska tester och immunocytologi.
Specifications
- Catalog No:
- 734-2047
- 734-2049
- 734-2048
- 734-2050
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement