VWR®, Objektglas
Supplier: VWR Collection
Jump to:
About this item
- Klart vitt glas
- Med skurna eller slipade kanter finns i klart eller frostat glas
W×D×H: 76×26×1 mm
4 Options Available Below
Product Details & Documents
- Klart vitt glas
- Med skurna eller slipade kanter finns i klart eller frostat glas
W×D×H: 76×26×1 mm
Product Family Options
Product Information
- BeskrivningFärgMaterialTjocklekL×BAvailabilityPrice
- Objektglas med skurna kanter och klar ändeGenomskinligFlytglas1,0 mm76×26 mmLog in for availability1 * 50 Items60,00 kr
- Objektglas med skurna kanter och frostad ändeGenomskinligFlytglas1,0 mm76×26 mmLog in for availability1 * 50 Items72,00 kr
- Objektglas med trubbiga kanter och klar ändeGenomskinligFlytglas1,0 mm76×26 mmLog in for availability1 * 50 Items72,00 kr
- Objektglas med trubbiga kanter och frostad ändeGenomskinligFlytglas1,0 mm76×26 mmLog in for availability1 * 50 Items83,00 kr