Objektglas, UniMark®
Leverantör: MARIENFELD
Certifikat
Om denna produkt
De ljusa tryckta färgerna på UniMark® diabilder frostade ändar kontrasterar bra med markeringarna.
- Mattfält för märkning
- Olika färger för färgkodning
- Ultratunn beläggning för att underlätta hanteringen av objektglasen i automatiserade system
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.