ContactUsLinkComponent
Självhäftande objektglas, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Självhäftande objektglas, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Catalog # 630-1324
Supplier:  Epredia
undefined
Självhäftande objektglas, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Catalog # 630-1324
Supplier:  Epredia
Specifications
  • Beskrivning:
    Självhäftande objektglas, SuperFrost® Plus Gold
  • Förp.:
    72
Specifications
About this item
Objektglas är tillverkade med en fästteknik för glas, som först attraherar och sedan kemiskt binder färsk eller formalinfixerad, fryst vävnad på objektglasets yta.
  • 90° slipade kanter och mattfält för märkning
  • Objektglasen fäster vävnadssnitt som är svåra att få att fästa
  • Rengjorda och polerade
För särskilda färgningsmetoder, immunocytokemisk och in situ-DNA hybridiseringstekniker.