Engångsrobotbehållare, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
PP. Standard mikroplattformat med 300 ml volym utformat för att öka analyseffektiviteten.
- Veckad design minimerar dödvolym och skärmar för att reducera stänk
- Platt bottenplatta utformad för att uppfylla en mängd analysbehov i både manuella och automatiserade miljöer
- Steril version är RNase-, DNase- och pyrogenfri
L×B×H: 86×128×43 mm
L×W×H: 86×128×43 mm
Specifications
- Catalog No:
- 216-4371
- 216-4373
- 216-4372
- 216-4374
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement