Ställ för PCR-plattor, Combi Box™ och Combi Rack™
Leverantör: Simport Scientific
Certifikat
Om denna produkt
Combi-Box™ PVC, Combi-Rack™ PP.
Combi-Box™ kan inte bara användas som förvaringsställ utan även som en arbetsstation. Den vita underdelen passar alla 96- och 384-brunnsplattor.
"Transparent lock, lätt att ta bort, gör det lätt att se innehållet
Höjd 40 mm, staplingsbar"
Combi-Rack® kan ta emot upp till 96 PCR-rör eller 12 strips med 8 rör med lock. För förvaring passar Combi-Rack™ direkt i Combi-Box™.
Alfanumerisk märkning för enkel providentifikation
Kan placeras direkt på laboratoriebänken, i fryshyllan eller i kylen
Tål temperaturer från -80 till +121 C, autoklaverbara