VWR®, PCR racks, reversible
211-0198
- Färg:Blandade färger
- Beskrivning:PCR-ställ
- Seq:01
- Förp.:5
PP.
- Ställets PCR-sida har 168 brunnar som rymmer rörremsor för 8 eller 12 brunnar eller ett 0,2 ml-rör per brunn
- Den andra sidan av stället har 40 brunnar som rymmer 0,5 ml-rör
- Båda sidorna på stället har 12 brunnar som rymmer 1,5 ml-rör
- Det lättanvända, borttagbara fällbara locket kan snäppas på plats på båda sidor av stället
Konstruerade för att rymma rör för 0,2, 0,5 eller 1,5 ml.
: innehåller en av varje färg (blå, grön, lila, gul och orange).