Om denna produkt
PP-brunnar med PC-plattbas och kjol. Plattans stabilitet gör den idealisk för robothantering och PP-brunnarna minimerar bindning av DNA, RNA och enzymer. De tunna väggarna ger optimal värmeöverföring till provet. Alla plattor är autoklaverbara och certifierat fria från RNAase, DNAase eller humant DNA.
Eppendorf twin.tec® PCR-platta 96, med kjol
- Kompatibel med automatisk system, passar de flesta PCR-apparater och MegaBACE kapillärsekvensaren
- SBS format (127,76 mm (±0,25 mm) × 85,47 mm (±0,25 mm))
- Lågprofilsformat för ökad PCR-effektivitet och möjliggör högsta effektivitet för små provvolymer
- 150 µl maximalt brunnsvolym (när den används med strips-lock)
Eppendorf twin.tec® PCR-platta 96, med halv kjol
- Lämplig för kvantitativ realtids-PCR
- Passar de flesta termocykler, inklusive ABI GeneAmp 9700
- 250 µl maximalt brunnsvolym (när den används med strips-lock)
Eppendorf twin.tec® PCR-platta 384
- U-formad brunn för enkel igenkänning
- Hel kjol för kompatibilitet med robotsystem
- SBS format (127,76 mm (±0,25 mm)×85,47 mm (±0,25 mm))
- Lämplig för alla vanliga 384-brunnars termocyklers, särskilt Mastercycler 384
- 45 µl maximal brunnsvolym
Specifikationer
- Catalog No:
- 731-0463
- 713-0011
- 713-0012
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001