PCR-plattor med 96 brunnar, Axygen®
732-0663
: Corning
- Ant. brunnar:96
- Kjol:Semi-skirted
- Well colour:Klar
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Förp.:10
- Volym/Brunn:320 μl
PP-plattor, silikonmattor. Utvecklade för att passa 0,2 ml termocyklerblock.
- Ultratunna väggar med enhetlig tjocklek förbättrar värmeöverföringen, vilket leder till kortare cykeltider och mer enhetliga resultat
- Certifierat RNas-, DNas- och endotoxinsäkra för högsta möjliga provintegritet
- AxyMat tätningsmattor, autoklaverbara och återanvändbara
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Beckman CEQ sequencers.