Förseglingsmatta för DeepWell™-platta, Nunc™
EVA. För försegling av PP- och PS-plattor.
- Effektiv försegling
- Förhindrar avdunstning och skyddar mot damm
- Catalog No:
- 732-2676
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)