Förvaringsplattor, 96 brunnar, V-botten
Catalog # 732-4942
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Specifications
- Beskrivning:Förvaringsplatta, 96-brunnar med V-botten
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Förp.:100
Specifications
About this item
PP.
- Brunnar med V-botten för optimal provåtervinning
- Förstärkt kant som tål robothantering
- 0,2 ml maximal brunnsvolym