ContactUsLinkComponent
DeepWell plattor för förvaring, 96 brunnar, 2,2 ml, Mark II
  732-4910
   Low Manufacturing Impact
undefined
DeepWell plattor för förvaring, 96 brunnar, 2,2 ml, Mark II
  732-4910
   Low Manufacturing Impact
  • Färg:
    Ofärgad
  • Beskrivning:
    Förvaringsplatta, 2,2 ml, Mark II
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Förp.:
    50
PP. Plattor med 96 runda brunnar för förvaring och screening.
  • Arbetsvolymen är 2,2 ml vid självhäftande försegling eller värmeförsegling och 1,8 ml vid försegling med en förseglingsmatta med 96 lock
  • Konisk brunnsbotten för enkel provupphämtning
  • Modell med upphöjd kant med stöd- och staplingsring
Colour: Natural.
Colour: Natural