ContactUsLinkComponent
VWR®, Plattor, DeepWell, 96 kvadratiska brunnar, 2,5 ml
VWR®, Plattor, DeepWell, 96 kvadratiska brunnar, 2,5 ml
Catalog # 732-0612
Supplier:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
   Sustainable Packaging
undefined
VWR®, Plattor, DeepWell, 96 kvadratiska brunnar, 2,5 ml
Catalog # 732-0612
Supplier:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
   Sustainable Packaging
Specifications
  • Beskrivning:
    Deepwell platta, 96 brunnar
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact,
    Sustainable Packaging
  • Förp.:
    10
  • Total volym:
    2,5 ml
Specifications
About this item
PP. De här plattorna rymmer hela 2,5 ml (2,2 ml när förseglingsmattan sitter på plats) och fungerar som förvaringsplattor eller reservoarer.
  • Svart markering i ena hörnet säkerställer rätt orientering
  • Öppningar i plattans sidor möjliggör enkel borttagning av mattor eller film
  • Genomskinligt lock som kan lyftas av och som passar även om en matta är på plats, finns för transport eller frysförvaring
  • Autoklaverbar och frysbar till –90 °C
Certifications: Conform to SBS standards.