Platta, cellodling, 96 brunnar
Catalog # 732-4885
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Specifications
- Beskrivning:Mikroplatta för cellodling, PP, 370 μl
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Förp.:100
Specifications
About this item
PP. Idealisk för förvaring, screening- och cellodlingar.
- 96 runda brunnar – maximal brunnsvolym 370 µl
- U-formad brunnsbotten
- Alfanumeriskt rutsystem och bottenyta i standardformat
- Stödjande räfflor för att underlätta stapling och förbättra centrifugeringsprestandan
Färg: Ofärgad
Colour: Natural