Mikroplatta, 384-brunnar, MaxiSorp™, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
PS, med certifierad MaxiSorp™ ytbehandling, 'Pinchbar'. Finns i ett urval av transparenta plattor för kolorimetriska analyser och provförvaring; vita plattor för luminescensanalyser; och svarta plattor för fluorescensanalyser.
- Samma bottenyta som 96-brunnars standardplatta
- Vita och svarta plattor minimerar störning mellan brunnar
- Fyrkantiga brunnar med rundade hörn
- Platt botten för optisk avläsning
- Kompatibel med automatiserade läsare och vätskehanteringssystem
Arbetsintervall: 10 - 100 µl per brunn.
Working range: 10 - 100 µl per well
Specifikationer
- Catalog No:
- 735-0035
- 735-0036
- 735-0114
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- Manufactured at our Rochester, New York site using 100% renewable electricity; ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Manufactured at our Rochester, New York site using 100% renewable electricity; ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)