MicroWell™-plattor, 96 brunnar, FluoroNunc™ och LumiNunc™
PS, obehandlad, ''pinchbar''. MicroWell™-plattor med 96 brunnar för fluorescens- och luminiscensbaserade analyser. Svarta plattor för fluorescensavläsningar med minimal ljusspridning och bakgrundsfluorescens. Vita plattor för luminiscens med maximal reflektion och minimal autoluminiscens.
- Upphöjda brunnskanter minskar risken för korskontaminering
- Platt (F) botten för optimala optiska egenskaper
- Plattorna passar all standardutrustning
- Kompatibla med lock för MicroWell™-plattor och självhäftande förseglingstejp
Rekommenderad arbetsvolym: 200 µl per brunn
Recommended working volume: 200 µl per well