MicroWell™-plattor, 96 brunnar, FluoroNunc™ och LumiNunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
PS, cellodlingsbehandlad, steril, med lock. MicroWell™-plattor med 96 brunnar för fluorescens- och luminiscensbaserade cellanalyser. Svarta plattor för fluorescensavläsningar med minimal ljusspridning och bakgrundsfluorescens. Vita plattor för luminiscens med maximal reflektion och minimal autoluminiscens.
- Kanter runt brunnarna minskar risken för korskontaminering
- Brunnar med plan botten (F) för optimala optiska egenskaper
- Plattkanter och lock har utformats för att minska avdunstningen
- Plattorna passar all standardutrustning
- Nunclon™Δ-certifierad behandlad yta
Rekommenderad arbetsvolym: 200 µl per brunn
Recommended working volume: 200 µl per well