Orders LinkContactUsLinkComponent
Mätcylinder
Leverantör:   KARTELL
Mätcylinder
Leverantör:  KARTELL
Certificates
Mätcylinder
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PP, genomskinlig, hög modell.
  • Med pip, 5-kantig fot och blå gradering
  • Autoklaverbar vid +121 °C, tål upp till +100 °C under kontinuerligt arbete
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Part 2
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Indelning
    Höjd
    Tolerans
    Tillgänglighet
    Price
  • 1000 ml
    10,0 ml
    439 mm
    10,0 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 420,00 kr
    420,00 kr
    1 * 1 Items
       420,00 kr
  • 10 ml
    0,2 ml
    140 mm
    0,2 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 93,00 kr
    93,00 kr
    1 * 1 Items
       93,00 kr
  • 25 ml
    0,5 ml
    195 mm
    0,5 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 110,00 kr
    110,00 kr
    1 * 1 Items
       110,00 kr
  • 50 ml
    1,0 ml
    199 mm
    1,0 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 115,00 kr
    115,00 kr
    1 * 1 Items
       115,00 kr
  • 100 ml
    1,0 ml
    249 mm
    1,0 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 140,00 kr
    140,00 kr
    1 * 1 Items
       140,00 kr
  • 250 ml
    2,0 ml
    315 mm
    2,0 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 180,00 kr
    180,00 kr
    1 * 1 Items
       180,00 kr
  • 500 ml
    5,0 ml
    361 mm
    5,0 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 1 Items
       275,00 kr
  • 2000 ml
    20,0 ml
    531 mm
    20,0 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 715,00 kr
    715,00 kr
    1 * 1 Items
       715,00 kr