Mätcylinder
Leverantör: KARTELL
Certifikat
Om denna produkt
Genomskinlig PMP (TPX®), hög modell, autoklaverbar.
- Med pip, femkantig fot och gjuten blå gradering
- Ingen menisk, absorberar inte kemikalier, hydrofob yta, utmärkt kemikalieresistens
- Tål upp till +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Del 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Del 2