Mätcylinder, Schellbach
Leverantör: HIRSCHMANN
Certifikat
Om denna produkt
DURAN®, borosilicate glass, tall form, class A.
- Kalibrerad, med batchcertifikat (kan hämtas på www.hirschmannlab.de)
- Sexkantig glasfot
- Blå ringgradering vid huvudpunkterna
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788