Kniv, med fingerskydd
233-1725
: RSG
- Total längd:225 mm
- Bladlängd:90 mm
- Förp.:1
Stainless steel blade, plastic handle.
- Ergonomiskt handtag av svart plast
- Stabilt, rundat blad
- Med design som minskar risken att göra sig illa
Ideal for cutting cork.