Staining jars acc. to Hellendahl
Färgkyvett, Hellendahl, 57×57×90 mm
Katalog # 631-9130
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PMP (TPX), genomskinlig.
- Extension and cover
Färgkyvett med Hellendahl-liknande design för 16 objektglas 76×26 mm (två i varje skåra).
Specifikationer
- Beskrivning:Färgkyvett, Hellendahl
- B×D×H:57×57×90 mm