Färgkyvett
Katalog # 631-9331
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Specifikationer
- Beskrivning:Färgkyvett, Coplin
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Soda-lime glas.
För 10 objektglas (76×26 mm).
Soda-lime glas.
För 10 objektglas (76×26 mm).