ContactUsLinkComponent
Färgkyvett enligt Coplin, WHEATON®
Färgkyvett enligt Coplin, WHEATON®
  720-0707
undefined
Färgkyvett enligt Coplin, WHEATON®
  720-0707
  • Beskrivning:
    Färgkyvett enligt Coplin, med lock
  • B×D×H:
    26×26×70 mm
  • Förp.:
    6
Soda-lime glas.
  • Objektglasen sticker upp ur öppningen
  • Lätta att hantera utan att använda pincett
  • Stabil rektangulär fot
Passar för tio standardobjektglas 76×26 mm och med vitt skruvlock i PP.