Färgkyvett enligt Hellendahl, WHEATON®
Katalog # 720-0710
Leverantör: DWK Life Sciences
Specifikationer
- Beskrivning:Färgkyvett enligt Hellendahl
- B×D×H:42×26×85 mm
- Förp.:6
Specifikationer
Om denna produkt
Soda-lime glas.
- Enkel att använda tack vare vid öppning
- För färgning eller användning som en TLC-framkallningskammare
Färgkyvett för 8 individuella objektglas 76×26 mm eller 16 objektglas med baksidorna vända mot varandra.