Färgkyvett
Katalog # 631-9511
Leverantör: KARTELL
Specifikationer
- Beskrivning:Färgkyvett med 2 lock
- B×D×H:81×101×70 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
PMP.
- Ett lock, används utan tillbehör, ger avdunstningsfri förvaring av färgningsvätskan
- Ett andra lock med en speciell öppning som gör att färgningsinsatsens (931-9520) handtag kan föras in
Levereras med två lock
Delivery: För användning med artikel 630-9520.
Caution: Xylen kan ha en frätande effekt efter två dagar vid rumstemperatur.