ContactUsLinkComponent
Hydrometer according to Œchsle
Hydrometer according to Œchsle
Katalog # 614-0515
Leverantör:  GERING
undefined
Hydrometer according to Œchsle
Katalog # 614-0515
Leverantör:  GERING
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Hydrometer according to Œchsle
  • Längd:
    270 mm
  • Indelning:
    1 °
  • Förp.:
    1
  • Mätområde:
    0 - 130 °
Specifikationer
Om denna produkt
Hydrometer according to Œchsle for grape juices.