Mikrohomogenisator för vävnad, med skruvlock
Katalog # 432-5002
Leverantör: DWK Life Sciences
Specifikationer
- Kapacitet:0,5 ml
- Beskrivning:Grinder with screw cap
- Total längd:115 mm
- Förp.:2
- Ytterdiam×L:13×37 mm
Specifikationer
Om denna produkt
Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft.
13 - 425-lock med öppen topp och PTFE-beklätt silikongummifoder.
Wheaton 33 borosilikatglas med låg extraherbarhet (uppfyller standarderna ASTM typ I klass A och USP typ I).
Utrymmet mellan pistill och rör är 0,05 till 0,15 mm
Hals med skruvgänga för användning med Wheaton Connection®.