ContactUsLinkComponent
Homogenisator, mikro
Homogenisator, mikro
Katalog # 432-1295
Leverantör:  DWK Life Sciences
undefined
Homogenisator, mikro
Katalog # 432-1295
Leverantör:  DWK Life Sciences
Specifikationer
  • Innerdiam.×H:
    8×44 mm
  • Kapacitet:
    0,75 ml
  • Förp.:
    25
Specifikationer
Om denna produkt
Borosilikatglas för engångsbruk. För homogenisering av små mängder vävnadsprov. Lämplig även för radioaktiva prover. Kassera homogenisatorn efter användning. Den lilla homogeniseringsytan ger ett högt procentuellt provutbyte.
Mortelns storlek: 10×50 mm
Pestle size: 7 mm sphere
Borosilikatglas som uppfyller standarderna ASTM typ I klass A och USP typ I
Certifications: Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).