Homogenisator, typ Potter-Elvehjem, Safe-Grind®
Leverantör: DWK Life Sciences
Certifikat
Om denna produkt
Plastöverdraget rör av borosilikatglas, pistill av PTFE med stav i rostfritt stål.
Det tjocka plasthöljet skyddar behållaren från repor och sprickor, och möjliggör ett stadigt grepp. Dessutom ökar plasthöljet säkerheten om röret skulle spricka eller gå i bitar under homogeniseringen. Höljet är genomskinligt vilket ger total överblick av homogenisatet under malningen.
Fullt autoklaverbar.
Spelrum mellan pistill och rör: 0,1 till 0,15 mm.
Stav av rostfritt stål, diameter 6,3 mm.