Inbäddningsring
Leverantör: Simport Scientific
Certifikat
Om denna produkt
PS. These embedding rings are suitable for holding and identifying tissue sample blocks and fit well in microtome chuck adapters.
- ID-nummer på det etsade skrivfältet placerat på toppen av provblocket
- Extra paraffin hälls in i inbäddningsformen för att fästa ringen på vävnadsblocket
- Säkrar vävnadsprovet i mikrotomens hylsadaptern vid klyvning och identifierar provet under förvaring