Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Värmeapparater
Spritlampor
Brännare, spritlampa
Brännare, spritlampa
Brännare, spritlampa
451-3120
:
USBECK Laborgeräte
Brännare, spritlampa
451-3120
:
USBECK Laborgeräte
Beskrivning:
Spritlampa
Förp.:
1
Stainless steel.
Adjustable wick and cover
Capacity: ±60 ml.
Replacement wick