ContactUsLinkComponent
Slang för gasbrännare
Slang för gasbrännare
Katalog # 451-4330
Leverantör:  DEUTSCH NEUMANN
undefined
Slang för gasbrännare
Katalog # 451-4330
Leverantör:  DEUTSCH NEUMANN
Specifikationer
  • Slang utv.Ø:
    14 mm
  • Slang int.Ø:
    10 mm
  • Väggtjocklek:
    2 mm
  • Förp.:
    1 m
Specifikationer
Om denna produkt
Red rubber gas tubing for gas burners, without sheath or armouring, in line with DIN 30 664. For all gases in line with DVGW process sheet G 260.
Drifttryck upp till 100 mbar