Slitstillsats
Katalog # 451-0089
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Specifikationer
- Beskrivning:Slitstillsats
- Huvud, diam.:17 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Förnicklad mässing.
För bunsenbrännare med brännarrör som har 17 mm diamter
Bredd: 50 mm