Korgglasögon, V-Maxx®
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
Certifikat
Om denna produkt
Glasögon med sportig design och elastiskt rem.
- 180° synfält, för obehindrad sikt åt sidorna, utan förvrängning
- Vridbart nackbandsfäste för lättare användning med skyddshjälmar
- Indirekt ventilation uppfyller kraven stänkskydd
Kan användas ovanpå vanliga glasögon och halvansiktsmasker.
Vikt: 93 g.
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9