ContactUsLinkComponent
Handskar, Perfect Poly® Black
undefined
Handskar, Perfect Poly® Black
  • Catalog No:
  • 112-2275
  • 112-2277
  • 112-2278
  • 112-2279
  • 112-2276
  • Modell:
  • Black
  • Black
  • Black
  • Black
  • Black
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Polyamid
  • Polyamid
  • Polyamid
  • Polyamid
  • Polyamid
  • Yta:
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Mätare:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)