ContactUsLinkComponent
Allmänna handskar, AlphaTec® 87-315
 :  Ansell
undefined
Allmänna handskar, AlphaTec® 87-315
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • 112-3641
  • 112-3642
  • 112-3639
  • 112-3640
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Yta:
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Kragmodell:
  • Sicksackskuren kant
  • Sicksackskuren kant
  • Sicksackskuren kant
  • Sicksackskuren kant
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +